MABF28
Anti-PAR-3 Antibody, clone 8E8
clone 8E8, from mouse
Synonyme(s) :
Proteinase-activated receptor 3, Coagulation factor II receptor-like 2, Thrombin receptor-like 2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
8E8, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
human (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
activity assay: suitable
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PARD3(56288)
Description générale
Immunogène
Application
Activity Assay Analysis (platelet aggregation): A previous lot was used by an independent laboratory in platelet aggregation assay. (Petrova, Y., et al. (2008). Centr Eur J Immunol. 33 (1):14-18.)
Infectious Diseases
Inflammation & Autoimmune Mechanisms
Qualité
Flow Cytometry Analysis: 2 µg of this antibody detected PAR-3 in mouse platelets from washed whole blood (heparinized).
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Mouse platelets from washed whole blood (heparinized)
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable