MABE1783
Anti-PP2AC alpha/beta Antibody, clone 11H12
clone 11H12, from mouse
Synonyme(s) :
Serine/threonine-protein phosphatase 2A catalytic subunit alpha, Serine/threonine-protein phosphatase 2A catalytic subunit beta, PP2A-alpha, PP2A-beta
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
11H12, monoclonal
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rat (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), rabbit (based on 100% sequence homology)
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PPP2CA(5515) , PPP2CB(5516)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected PP2AC alpha/beta in A549 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1