MABD407
Anti-SIP1 Antibody, clone 6E5
clone 6E5, 1 mg/mL, from mouse
Synonyme(s) :
Smad-interacting protein 1, SMADIP1, Zinc finger homeobox protein 1b, Zinc finger E-box-binding homeobox 2, SIP1
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6E5, monoclonal
Espèces réactives
human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ZEB2(9839)
Description générale
Immunogène
Application
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable