324390
Anti-Dopamine D₁ Receptor Rabbit pAb
lyophilized, Calbiochem®
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized
Ne contient pas
preservative
Espèces réactives
human, mouse, rat
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DRD1(1812)
rat ... Drd1(24316)
Description générale
Immunogène
Application
Immunoblotting (1:1000)
Frozen Sections (1:5000)
Free-Floating Sections (1:5000)
Paraffin Sections (not recommended)
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Remarque sur l'analyse
Rat brain
Autres remarques
Informations légales
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable