MABC1731
Anti-B7-H3 (CD276) Antibody, clone 376.96
About This Item
Produits recommandés
Forme d'anticorps
purified antibody
Clone
376.96
monoclonal
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
human, human, mouse
Concentration
(Please refer to lot specific datasheet.)
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès UniProt
Mode d’action
| inhibits
Description générale
Spécificité
Application
Qualité
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected B7-H3 (CD276) in one million SK-OV-3 cells.
Propriétés physiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable