MABC127
Anti-Ephrin-B2 Antibody
clone 10H1.1, from mouse
Synonyme(s) :
Ephrin-B2, EPH-related receptor tyrosine kinase ligand 5, LERK-5, HTK ligand, HTK-L
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
10H1.1, monoclonal
Espèces réactives
mouse, rat, human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgMκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... EFNB2(1948)
Description générale
Immunogène
Application
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected Ephrin-B2 in IHC.
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Ephrin-B2 in 10 µg of mouse lung tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Mouse lung tissue lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable