MAB1563
Anti-Presenilin-1 Antibody, NT, clone hPS1-NT
culture supernatant, clone hPS1-NT, Chemicon®
Synonyme(s) :
Anti-ACNINV3, Anti-FAD, Anti-PS-1, Anti-PS1, Anti-S182
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
hPS1-NT, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PSEN1(5663)
Spécificité
Immunogène
Application
Immunoblotting: 1:250-1:500. Recommend blocking buffer is TBS containing 5% non fat milk and 0.01% Tween 20. It is recommended that you also dilute the antibody in this blocking buffer. Incubate with the MAB1563 for 1 to 2 hours at room temperature or overnight at 4°C.
Immunoprecipitation
ELISA
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Brain tissue
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable