LA1HCG6S2
Filtre à disques lenticulaires Millistak+®
A1HC, filtration area 1.8 m²
Synonyme(s) :
Millistak+ Lenticular Disc Filters, A1HC media series, 16 in. diameter, 8-cell, silicone seal, 2/pack
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Filtre à disques lenticulaires Millistak+®, A1HC, cellulose, filtration area 1.8 m2, hydrophilic
Matériaux
cellulose
filter aid (inorganic)
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
silicone seal
Niveau de qualité
Description
Post-TFF (Prostak™) clarification fluids
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millistak+®
Paramètres
0.03 bar max. differential pressure (0.5 psid) (Reverse)
0.2 bar max. inlet pressure (3 psi) at 123 °C
0.21 bar max. differential pressure (3 psid) at 123 °C (Forward)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
1.03 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
2.07 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. inlet pressure (30 psi) at 25 °C
Diamètre
40.64 cm (16 in.)
Surface de filtration
1.8 m2
Impuretés
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Résidus non volatils (RNV)
1.50-2.02 mg/m2 (gravimetric analysis test)
Résidus de Carbone Oxydable Total (COT)
416-593 ppb (gravimetric analysis test)
565-1037 ppb
Entrée
sample type liquid
Conductivité
5-7 μmho per cm at 25 °C (product water)
Grade du filtre
A1HC
Description générale
Application
Caractéristiques
Notes préparatoires
May be hot water sanitized for 20 cycles using purified water @ 80 °C for 30 minutes
May be steam sterilized for 3 steam-in-place (SIP) cycles of 30 minutes @ 123 °C
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3