Merck
Passer à
CMP271TS1
Cartouche Milligard® PES 1,2/0,2 µm de dimension de pores nominale
pore size 1.2/0.2 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm)
Synonyme(s) :
Milligard PES 10" 1.2/0.2 nominal um Cartridge
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
1 ea
A propos de cet article
eCl@ss:
32031690
UNSPSC Code:
23151806
Vous ne pouvez pas acheter cet article en tant qu'utilisateur invité. Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter à +33 1 85 14 81 89ou
.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
material
polyethersulfone membrane, polypropylene housing, polypropylene support, polypropylene vent cap, silicone seal
reg. compliance
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterility
non-sterile
sterilization compatibility
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
product line
EMPROVE® Filter, Milligard®
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Milligard®
parameter
1.38 bar max. differential pressure (20 psid) at 25 °C (Reverse), 5.52 bar max. differential pressure (80 psid) at 4-25 °C (Forward)
technique(s)
bioburden reduction: suitable
L
317.5 mm (12.5 in.)
W
2.7 in.
cartridge nominal length
10 in. (25 cm)
diam.
69 mm (2.71 in.)
filtration area
0.6 m2
impurities
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, per device; aqueous extraction; meeting requirements of USP <85>, EP 2.6.14 and JP 4.01)
matrix
Milligard® PES
pore size
1.2/0.2 μm nominal pore size, 1.2/0.2 μm pore size
input
sample type liquid
cartridge code
Code 7
General description
Présentation du dispositif : cartouche
Preparation Note
Ce produit a été fabriqué avec un ensemble de matériaux qui répond aux critères d'un filtre "ne relarguant pas de fibres", tels qu'ils sont spécifiés dans le Code of Federal Regulations 21 CFR 210.3 (b) (6).
Méthode de stérilisation
Autoclave humide 25×, cycles de 60 minutes à 128 °C. Ou à la vapeur en ligne (humide) 10 cycles à co-courant, 30 minutes ≤ 135 °C à ≤ 4 psid et 5 cycles à contre-courant, 30 min, ≤ 135 °C à < 1,0 psid*.
*Les dispositifs ont été validés en utilisant de la vapeur à pleine pression différentielle en commençant à 31 psid jusqu'à une pression différentielle de 1 psid, soit une moyenne calculée de 4 psid à co-courant et à contre-courant.
Other Notes
Mode d'emploi
  • Rétention : micro-organismes
  • Mode d'action : filtration (exclusion stérique)
  • Applications : bioprocédés
  • Usage prévu : réduction ou élimination des micro-organismes/de la biocharge
  • Mode d'emploi : se reporter aux instructions de mouillage des filtres avec membrane MILLIGARD® PES figurant dans le mode d'emploi
  • Stockage : se reporter au mode d'emploi des filtres avec membrane MILLIGARD® PES
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
Le produit est fabriqué sur un site de production qui respecte les bonnes pratiques de fabrication (Good Manufacturing Practices). Le système de management de la qualité du site de fabrication est approuvé par un organisme d'enregistrement accrédité selon une norme du Système Qualité ISO 9001.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
CMP273TS1CMP272TS1CMP871TS1
description
pore size 1.2/0.2 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm)
description
pore size 1.2/0.2 μm, cartridge nominal length 30 in. (75 cm)
description
pore size 1.2/0.2 μm, cartridge nominal length 20 in. (50 cm)
description
pore size 1.2/0.8 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm)
pore size
1.2/0.2 μm nominal pore size, 1.2/0.2 μm pore size
pore size
1.2/0.2 μm nominal pore size, 1.2/0.2 μm pore size
pore size
1.2/0.2 μm nominal pore size, 1.2/0.2 μm pore size
pore size
1.2/0.8 μm pore size
filtration area
0.6 m2
filtration area
1.8 m2
filtration area
1.20 m2
filtration area
0.53 m2
technique(s)
bioburden reduction: suitable
technique(s)
bioburden reduction: suitable
technique(s)
bioburden reduction: suitable
technique(s)
prefiltration: suitable
product line
Milligard®, EMPROVE® Filter
product line
Milligard®, EMPROVE® Filter
product line
Milligard®, EMPROVE® Filter
product line
EMPROVE® Filter, Milligard®
matrix
Milligard® PES
matrix
Milligard® PES
matrix
Milligard® PES
matrix
Milligard® PES
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
Restez en conformité avec les BPF grâce au programme Emprove®.
Accélérer la qualification, maintenir la conformité et gagner du temps avec Emprove® Dossiers.
Télécharger les Dossiers
Note: you will be brought to EmproveSuite.com. Your username and password are separate from SigmaAldrich.com and may differ.
Inscrivez-vous gratuitement et accédez à Emprove® Dossiers en quelques minutes. Mettez votre abonnement à niveau pour débloquer un contenu avancé et personnalisé dans la Emprove® Suite
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Visitez la page d'aide du programme Emprove®..
Déjà en possession de ce produit ?
Vous avez des difficultés à trouver la référence de votre produit ou son numéro de lot ?
Les références de produits sont combinées avec des tailles de conditionnement/quantités lorsqu'elles figurent sur le site Internet (exemple : T1503-25G). Assurez-vous de ne saisir QUE la référence du produit dans le champ Référence produit (exemple: T1503).
Exemple :
T1503
Numéro du produit
-
25G
Conditionnement/Quantité
Autres exemples :
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
entrer en tant que 1.000309185)
Vous rencontrez des problèmes ? N'hésitez pas à contacter Service technique pour obtenir une assistance