IM29L
Anti-PAI-1 (Ab-1) Mouse mAb (2)
lyophilized, clone 2, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Anti-Plasminogen Activator Inhibitor-1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2, monoclonal
Forme
lyophilized
Ne contient pas
preservative
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SERPINE1(5054)
Description générale
Immunogène
Application
Immunoprecipitation (see application references)
Immunocytochemistry (see application references
Neutralization Studies (see application references)
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Remarque sur l'analyse
Conditioned media from dexamethasone-treated (1 µM) HT-1080 cells
Autres remarques
Lawrence, D. A., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 15223.
Nagayama, M., et al. 1994. Cancer73, 1398.
Petersen, H., et al. 1994. Cancer Res.54, 120.
Keijer, J., et al. 1991. Blood78, 401.
Blasi, F. and Verde, P., 1990. in Seminars in Cancer Biol.Vol. 1, 153.
Declerck, P. J. and Collen, D., 1990. Thrombosis Res.Supplement X 3.
Nielsen, L. S., et al. 1986. Thrombosis and Haemostasis.55, 206.
Informations légales
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1