Principaux documents
GF335
Sigma-Aldrich
IL-3,
humaine recombinante, sans composés d'origine animale
Synonyme(s) :
Interleukin-3, IL3
10 μG
428,00 €
428,00 €
Date d'expédition estimée le24 mai 2025
Changer de vue
10 μG
428,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.77
428,00 €
Date d'expédition estimée le24 mai 2025
Impuretés
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1 EU/μg)
Niveau de qualité
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
L'IL-3 est un facteur de croissance hématopoïétique qui promeut la survie, la différenciation et la prolifération des cellules progénitrices engagées des lignées cellulaires de mégacaryocytes, de granulocytes-macrophages, de cellules érythroïdes, d'éosinophiles, de basophiles et de mastocytes. Produite par les lymphocytes T, les mastocytes et les éosinophiles, l'IL-3 amplifie la thrombopoïèse, la phagocytose et la cytotoxicité cellulaire médiée par les anticorps. Sa capacité à activer les monocytes suggère que l'IL-3 pourrait avoir d'autres rôles immunorégulateurs. Bon nombre des activités de l'IL-3 dépendent d'une co-stimulation par d'autres cytokines. L'IL-3 est une cytokine glycosylée de façon variable, dont la structure est spécifique à chaque espèce.
L'IL-3 humaine recombinante est une protéine globulaire de 15,0 kDa contenant 133 résidus d'acides aminés.
Origine du produit : La protéine est exprimée dans E. coli.
La protéine est fabriquée sans aucun produit/réactif d'origine animale et est considérée comme exempte de constituants d'origine animale. Elle peut donc être utilisée dans les protocoles dans lesquels toute éventuelle transmission de virus animaux ou contamination animale doit être évitée.
Application
Domaine de recherche
Recherche sur les cellules souches
Sous-domaine de recherche
Facteurs de croissance et récepteurs
Qualité
Déterminée par la capacité du produit à stimuler la prolifération de cellules TF-1 humaines. La DE50 attendue est ≤ 0,1 ng/ml, ce qui correspond à une activité spécifique ≥ 1 x 10^7 unité/mg.
Forme physique
Ce produit ne contient aucun additif et est filtré sur un filtre de 0,2 micron avant lyophilisation.
Stockage et stabilité
Conserver à -20 °C pendant 4 mois maximum à partir de la date de réception. Centrifuger le flacon avant ouverture.
Reconstituer dans de l'eau à une concentration de 0,1-1,0 mg/ml. Ne pas mélanger avec un vortex. En cas de stockage prolongé, il est recommandé de procéder à une nouvelle dilution dans un tampon contenant une protéine de transport, et de conserver la solution obtenue sous forme d'aliquotes de travail à -20 °C.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable