Principaux documents
GF317
Sigma-Aldrich
TGF-β-III, protéine humaine recombinante, sans origine animale
TGF-β-III is one of three closely related mammalian members of the large TGF-β superfamily.Recombinant animal free human TGF-β-III is manufactured using all non-animal reagents.
Synonyme(s) :
Transforming Growth Factor Beta 3, TGF-Beta-3, TGF-Beta-III
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.75
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Produit recombinant
expressed in E. coli
Niveau de qualité
Essai
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
Impuretés
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1 EU/μg)
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Informations sur le gène
human ... TGFB3(7043)
Description générale
Le TGF-β-III (facteur de croissance transformant bêta III) est l'un des trois membres mammifères étroitement apparentés de la grande superfamille des TGF-β. Les TGF-β-I, TGF-β-II et TGF-β-III sont des cytokines hautement pléiotropes dont on pense qu'elles agissent comme des interrupteurs cellulaires qui régulent des processus tels que la fonction immunitaire, la prolifération et la transition épithélio-mésenchymateuse. Le TGF-β3 régule les molécules impliquées dans l'adhérence cellulaire et la formation de la matrice extracellulaire au cours du développement du palais. Le TGF-β3 joue également un rôle essentiel dans le contrôle du développement des poumons chez les mammifères et contrôle la cicatrisation des plaies en régulant les mouvements des cellules épidermiques et dermiques dans la peau lésée. Le TGF-β-III recombinant est une protéine de 25,0 kDa constituée de deux chaînes polypeptidiques identiques de 112 acides aminés liées par un seul pont disulfure.
Origine du produit : E. coli.
Application
Domaine de recherche
Recherche sur les cellules souches
Sous-domaine de recherche
Facteurs de croissance et récepteurs
Qualité
Déterminée par la capacité du TGF-β-III à inhiber la prolifération des cellules HT-2 de souris dépendant de l'IL-4. La DE50 attendue est ≤ 0,05 ng/ml, ce qui correspond à une activité spécifique ≥ 2 × 10e7 unité/mg.
Forme physique
Le TGF-β-III humain recombinant sans composant d'origine animale est fabriqué sans utiliser de réactifs d'origine animale
Produit filtré sur un filtre de 0,2 µm avant lyophilisation.
Stockage et stabilité
Conserver à -20 °C pendant 6 mois maximum à compter de la date de réception.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable