F430-99
Phosphate Buffer
vial of 99 mL, pkg of 50 units, USP Butterfield′s Method, plastic vial (120ml flip top design), sterile; γ-irradiated by SER-TAIN™ process
Synonyme(s) :
Phosphate Buffer, Remel Phosphate Buffer
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
plastic vial (120ml flip top design)
Niveau de qualité
Agence
USP Butterfield′s Method
Stérilité
sterile; γ-irradiated by SER-TAIN™ process
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 50 units
vial of 99 mL
Technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.2±0.2 (25 °C)
Application(s)
food and beverages
pharmaceutical
Température de stockage
2-25°C
Adéquation
nonselective for
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable