Principaux documents
CX2335
Supelco
Cyclohexanone
Meets ACS Specifications GR ACS
Synonyme(s) :
Cyclohexanone, Pimelic Ketone
About This Item
Formule linéaire :
-CH2(CH2)4C(=O)-
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Numéro de classement CE :
203-631-1
Essai:
≥99% (GC)
pb:
155 °C/1013 hPa
Pression de vapeur:
4.5 hPa ( 20 °C)
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pression de vapeur
4.5 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥99% (GC)
Forme
liquid
Durée de conservation
36 mo. (from receipt date)
Impuretés
≤0.05% Water (H2O)
Résidus d'évap.
≤0.05%
Couleur
APHA: ≤10, at time of manufacture
pH
7 (20 °C, 70 g/L in H2O)
pb
155 °C/1013 hPa
Pf
-31 °C
Température de transition
flash point 43 °C
Solubilité
90 g/L
Densité
0.95 g/cm3 at 20 °C
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
O=C1CCCCC1
InChI
1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2
Clé InChI
JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N
Application
Meets ACS Specifications GR ACS
Remarque sur l'analyse
Expiration date: Exp 36 months from receipt date
Assay (GC): 99.0% min
Color (APHA) at time of manufacture: 10 max
Evaporation residue: 0.05% max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Water (H2O): 0.05% max
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
111.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
44 °C - closed cup