Principaux documents
AG345
Sigma-Aldrich
Na+/H+ Exchanger-1 Peptide
control for AB3081/AB3082, liquid
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.32
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
Na+/H+ Exchanger-1, Control Peptide for AB3081/AB3082,
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
inhibition assay: suitable (peptide)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Description générale
Na+/H+ Exchanger 1 (NHE1) control peptide.
Application
Antibody blocking (AB3081/AB3082)
Optimal working concentration must be determined by the end user.
Forme physique
Liquid in PBS, pH 7.5.
Stockage et stabilité
Store at -20°C in undiluted aliquots for up to 6 months after date of receipt. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable