ABT21
Anti-Amphiphysin II Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
bridging integrator 1, amphiphysin-like, box dependant MYC interacting protein 1, Amphiphysin II, Box-dependent myc-interacting protein 1, Amphiphysin-like protein
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat, mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
human (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... AMPH(273)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Cell Structure
Cytoskeletal Signaling
Qualité
Western Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected Amphiphysin II in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Mouse brain tissue lysate
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable