ABS433
Anti-IL-32 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Interleukin-32, IL-32, Natural killer cells protein 4, Tumor necrosis factor alpha-inducing factor, NK4, TAIF
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... IL32(9235)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunofluorescence Analysis: 20 µg/mL from a representative lot detected IL-32 in human spleen cells.
Signaling
Developmental Signaling
Qualité
Western Blot Analysis: 5 µg/mL of this antibody detected IL-32 in 15 µg of human spleen tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Human spleen tissue lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable