ABN131
Anti-GABA Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
all
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rat ... Gabra1(29705)
Description générale
Application
ELISA Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected GABA in a competitive ELISA.
Qualité
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected GABA in Rat brain tissue sections.
Liaison
Remarque sur l'analyse
Rat hypothalamus tissue
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable