Principaux documents
ABE73
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-FoxP2
serum, from rabbit
Synonyme(s) :
forkhead box P2, trinucleotide repeat containing 10, CAG repeat protein 44, forkhead/winged-helix transcription factor, Trinucleotide repeat-containing gene 10 protein, speech and language disorder 1
100 μL
421,00 €
421,00 €
Date d'expédition estimée le16 avril 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μL
421,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
421,00 €
Date d'expédition estimée le16 avril 2025
Devis pour commande en gros
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rabbit, human, mouse
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FOXP2(93986)
mouse ... Foxp2(114142)
Description générale
La protéine Forkhead Box P2 (FoxP2) est un répresseur transcriptionnel multi-domaine qui appartient à la famille des protéines Fox. La protéine FoxP2 contient un domaine Forkhead qui se lie à l'ADN et qui est caractéristique du groupe de facteurs de transcription FOX. De plus, cette protéine contient une voie de polyglutamine ainsi que des motifs en doigt de zinc et en glissière à leucine. Pour se lier à l'ADN, la protéine FoxP2 forme des homodimères et des hétérodimères avec FoxP1 et FoxP4.
La famille de protéine Forkhead Box joue un rôle important dans la réponse immunitaire, le développement des organes et le développement du cancer. Les études fonctionnelles sur les vertébrés suggèrent que cette protéine et ce gène jouent un rôle dans la modulation de la plasticité neuronale. Conformément à ces constatations, les mutations de la protéine FoxP2 chez les humains ont été associées à des troubles de la parole et du langage.
Spécificité
Cet anticorps reconnait le facteur de transcription FoxP2.
Immunogène
Protéine recombinante avec étiquette GST correspondant à la protéine FoxP2 de souris.
Épitope : inconnu
Application
Analyse par western blotting : une dilution au 1/1 000e d'un lot représentatif a permis de détecter la protéine FoxP2 dans 10 µg de lysat de cellules L6, NIH/3T3, de cerveau de souris, de rat et de cerveau humain.
Analyse par immunohistochimie : Un lot représentatif a été utilisé par un laboratoire indépendant dans une analyse par immunohistochimie. (Lu, M.M., et al. (2002). Mechanisms of Development 119S:S197–S202.)
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
Neurosciences
L'anticorps anti-FoxP2 est un anticorps polyclonal de lapin permettant de détecter la protéine FoxP2, également appelée protéine Forkhead Box P2, contenant des répétitions de 10 trinucléotides. Son utilisation a été validée en WB et en IHC.
Sous-domaine de recherche
Facteurs de transcription
Maladies neurodégénératives
Qualité
Produit évalué par western blotting sur un lysat de cellules RAW264.7.
Analyse par western blotting : une dilution au 1/1 000e de cet anticorps a permis de détecter la protéine FoxP2 dans 10 µg d'un lysat de cellules RAW264.7.
Description de la cible
80 et 77 kDa (observé). Un épissage alternatif peut engendrer des isoformes dépendantes du type de cellule.
Forme physique
Produit non purifié
Sérum polyclonal de lapin non purifié contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Stockage et stabilité
Stable à -20 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Recommandations relatives à la manipulation du produit : dès réception, et avant le retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Lysat de cellules RAW264.7
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Zachary Daniel Burkett et al.
eLife, 7 (2018-01-24)
Human speech is one of the few examples of vocal learning among mammals yet ~half of avian species exhibit this ability. Its neurogenetic basis is largely unknown beyond a shared requirement for FoxP2 in both humans and zebra finches. We
Zhiliang Fan et al.
Molecular medicine reports, 18(1), 169-178 (2018-05-12)
Epilepsy is a type of refractory neurologic disorder mental disease, which is associated with cognitive impairments and memory dysfunction. However, the potential mechanisms of epilepsy are not well understood. Previous evidence has identified the voltage gated potassium channel complex (VGKC)
Xiaoqin Hu et al.
Experimental and therapeutic medicine, 15(2), 1795-1802 (2018-02-13)
Alzheimer's disease is associated with cognitive impairments that affect memory and executive functions. Simvastatin is a cholesterol-lowering statin drug that is used to control levels of cholesterol in the blood, particularly in cases of hypercholesterolemia, and may be used in
Behavior-linked FoxP2 regulation enables zebra finch vocal learning.
Heston, JB; White, SA
The Journal of Neuroscience null
Sam Cooler et al.
Nature neuroscience, 24(1), 105-115 (2020-11-25)
In the vertebrate retina, the location of a neuron's receptive field in visual space closely corresponds to the physical location of synaptic input onto its dendrites, a relationship called the retinotopic map. We report the discovery of a systematic spatial