ABE1934
Anti-Gcn5 Antibody
from rabbit
Synonyme(s) :
Histone acetyltransferase KAT2A, General control of amino acid synthesis protein 5-like 2, hGCN5, Histone acetyltransferase GCN5, HsGCN5, Lysine acetyltransferase 2A, STAF97
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse, human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rat (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KAT2A(2648)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Histone Modifying Proteins
Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) Analysis: A representative lot immunoprecipitated KAT2A/GCN5-associated DNA fragments by ChIP using chromatin preparations from murine CH12 and human GM12878 lymphoblasts (Cheng, Y., et al. (2014). Nature. 515(7527):371-375).
ChIP-seq Analysis: A representative lot was employed to generate Gcn5 genome-wide binding profiles by ChIP-seq analysis using chromatin preparations from murine CH12 and human GM12878 lymphoblasts (Cheng, Y., et al. (2014). Nature. 515(7527):371-375).
Qualité
Immunoprecipitation Analysis: 10 µg of this antibody immunoprecipited Gcn5 from 500 µg of HeLa nuclear extract.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable