AB3613
Anti-Caspase 12 Antibody, NT
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
Anti-CASP-12, Anti-CASP12P1
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human, mouse, rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CASP12(100506742)
mouse ... Casp12(12364)
rat ... Casp12(156117)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Apoptosis & Cancer
Metabolism
Caspases
Enzymes & Biochemistry
Mouse brain tissue lysate can be used as a positive control as well. Caspase 12 is associated with ER membranes and not in cytoplasm or mitochondria. Caspase 12 mediates cytotoxixity induced by amyloid beta.
Immunohistochemistry: 10μg/mL
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable