MABE1823
Anti-AsCpf1 Antibody, clone 3D3-F7
clone 3D3-F7, from mouse
Synonyme(s) :
EC 3.1.27.2, AsCpf1, CRISPR-associated endonuclease Cpf1
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3D3-F7, monoclonal
Espèces réactives
bacteria, Acidaminococcus
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Qualité
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected AsCpf1 in lysate from HEK293 cells expressing HA-tagged AsCpf1.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité