AB3468
Anti-Heat Shock Protein 90β Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
HSP84
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human, rat, mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HSP90AA1(3320)
mouse ... Hsp90Aa1(15519)
rat ... Hsp90Aa1(299331)
Spécificité
CELLULAR LOCALIZATION: Nuclear and Cytoplasmic.
Immunogène
Application
Immunohistochemistry (frozen and formalin/paraffin): 5-10 μg/mL. Staining of formalin fixed tissue sections requires boiling the tissue sections in 10mM citrate buffer, pH 6.0 for 10-20 minutes followed by cooling at room temperature for 20 minutes.
Immunocytochemistry
Immunoprecpitation: 10 μg/mg of protein lysate.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Protein Trafficking
Chaperones
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
POSITIVE CONTROL: MAD109 cells or breast carcinoma.
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable