SRP0183
Hsp90b Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
HSP84, HSP90Beta, HSPC2, Heat shock protein 90 kDa β
555,00 €
About This Item
555,00 €
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥80% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
83 kDa
Conditionnement
pkg of 200 μg
Concentration
>0.02 mg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... HSP90AB1(3326)
Description générale
Human Heat Shock Protein 90β (GenBank Accession No. AY359878), full length with C-terminal His tag, MW = 83kDa, expressed in an Escherichia coli expression system.
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1