Principaux documents
8.53073
Sigma-Aldrich
Boc-Ser(Me)-OH
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Boc-Ser(Me)-OH, N-α-t.-Boc-O-methyl-L-serine
5 G
317,00 €
317,00 €
Date d'expédition estimée le17 avril 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
317,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H17NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.22
317,00 €
Date d'expédition estimée le17 avril 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥98% (TLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Pf
126 °C
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
N([C@](CO)(C)C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H17NO5/c1-8(2,3)15-7(14)10-9(4,5-11)6(12)13/h11H,5H2,1-4H3,(H,10,14)(H,12,13)/t9-/m0/s1
Clé InChI
FWRXDSRYWWYTPD-VIFPVBQESA-N
Description générale
Standard building block for introduction of O-methyl-serine amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Liaison
Replaces: 04-12-0186
Remarque sur l'analyse
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): +5.0 - +7.0 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clear solution
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable