Documents
446068
Sigma-Aldrich
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-serine methyl ester
97%
Synonyme(s) :
N-Boc-(D)-Serine methyl ester
About This Item
Formule linéaire :
HOCH2CH[NHCO2C(CH3)3]CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Activité optique
[α]25/D +18.8°, c = 5 in methanol
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Indice de réfraction
n20/D 1.453 (lit.)
Point d'ébullition
215 °C (lit.)
Densité
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
COC(=O)[C@@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H17NO5/c1-9(2,3)15-8(13)10-6(5-11)7(12)14-4/h6,11H,5H2,1-4H3,(H,10,13)/t6-/m1/s1
Clé InChI
SANNKFASHWONFD-ZCFIWIBFSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup