Key Documents
8.45152
Sigma-Aldrich
Dimethyl carbonate
Msynthplus
Synonyme(s) :
Dimethyl carbonate, DMC, Methyl carbonate, Carbonic acid dimethyl ester
About This Item
Formule linéaire :
(CH3O)2CO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
90.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
210-478-4
Pression de vapeur
53 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
458 °C
Puissance
9000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
4.22-12.87 % (v/v)
Point d'ébullition
90 °C/1016 hPa
Pf
0.5-4.7 °C
Température de transition
flash point 16.7 °C
Densité
1.07 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C3H6O3/c1-5-3(4)6-2/h1-2H3
Clé InChI
IEJIGPNLZYLLBP-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Appearance of substance (visual): liquid
Colour number (Hazen): ≤ 20
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.068 - 1.070
Identity (IR): passes test
Informations légales
MSYNTH is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°C)
16 °C - closed cup