8.07476
Isopropylamine
for synthesis
Synonyme(s) :
Isopropylamine, 2-Aminopropane
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
631 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
330 °C
Puissance
550 mg/kg LD50, oral (Rat)
>400 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
2-10.4 % (v/v)
pH
13 (20 °C, 700 g/L in H2O)
kinematic viscosity
0.47 cSt(20 °C)
Point d'ébullition
32 °C/1013 hPa
Température de transition
flash point -37 °C
Densité
0.69 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C3H9N/c1-3(2)4/h3H,4H2,1-2H3
Clé InChI
JJWLVOIRVHMVIS-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.687 - 0.688
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
<-13.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
<= -25 °C - closed cup