Principaux documents
8.45066
Sigma-Aldrich
Sodium bromate
Msynthplus
Synonyme(s) :
Sodium bromate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
BrNaO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.89
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
232-160-4
Forme
crystals
Puissance
400 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Pf
381 °C (decomposition)
Solubilité
364 g/L
Densité
3.3 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/BrHO3.Na/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
Clé InChI
XUXNAKZDHHEHPC-UHFFFAOYSA-M
Remarque sur l'analyse
Colour (visual): white
Appearance of substance (visual): crystals
Assay (iodometric): ≥ 99.0 %
pH-value (10 % in water): 6.0 - 7.0
1,1-Dichloroethene (HS-GC): lot specific result
1,1,1-Trichloroethane (HS-GC): lot specific result
Carbon tetrachloride (HS-GC): lot specific result
Benzene (HS-GC): lot specific result
1,2-Dichloroethane (HS-GC): lot specific result
Informations légales
MSYNTH is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame over circleExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°C)
does not flash