Principaux documents
8.42116
Sigma-Aldrich
1,3-Dimethylbarbituric acid
for synthesis
Synonyme(s) :
1,3-Dimethylbarbituric acid
5 G
48,50 €
100 G
131,00 €
48,50 €
Date d'expédition estimée le31 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
48,50 €
100 G
131,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
212-211-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
48,50 €
Date d'expédition estimée le31 mai 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
1780 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
Pf
120-124 °C
Solubilité
60 g/L
Masse volumique apparente
500 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
N1(C(=O)N(C(=O)CC1=O)C)C
InChI
1S/C6H8N2O3/c1-7-4(9)3-5(10)8(2)6(7)11/h3H2,1-2H3
Clé InChI
VVSASNKOFCZVES-UHFFFAOYSA-N
Description générale
for synthesis
Application
1,3-Dimethylbarbituric acid for synthesis. CAS 769-42-6, pH 2.5 (100 g/l, H₂O, 20 °C) (slurry).
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric)≥ 98.0 %Melting range (lower value)≥ 120 °CMelting range (upper value)≤ 124 °CIdentity (IR)passes test
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable