Principaux documents
8.40024
Sigma-Aldrich
Methyl-D-glucopyranoside
for synthesis
Synonyme(s) :
Methyl-D-glucopyranoside, Methyl-D-glucoside
5 G
28,50 €
100 G
164,00 €
28,50 €
0 left in stock
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
28,50 €
100 G
164,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H14O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
Numéro de classement CE :
221-581-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
28,50 €
0 left in stock
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Puissance
24000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pf
155-165 °C
Solubilité
600 g/L
Masse volumique apparente
400 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](C1CO)O)O)O)OC
InChI
1S/C7H14O6/c1-12-7-6(11)5(10)4(9)3(2-8)13-7/h3-11H,2H2,1H3/t3?,4-,5+,6-,7-/m0/s1
Clé InChI
HOVAGTYPODGVJG-JXUVCOMLSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 165 °C
Melting range (upper value): ≤ 168 °C
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable