Principaux documents
8.21276
Sigma-Aldrich
3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde
for synthesis
Synonyme(s) :
3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde, Ethylvanillin
About This Item
Formule linéaire :
3-(C2H5O)-4-(OH)C6H3CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352114
Numéro de classement CE :
204-464-7
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
crystals
Puissance
>3160 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Pf
75-77 °C
Température de transition
flash point 145 °C
Solubilité
2.82 g/L
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-9-5-7(6-10)3-4-8(9)11/h3-6,11H,2H2,1H3
Clé InChI
CBOQJANXLMLOSS-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 75 °C
Melting range (upper value): ≤ 77 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
293.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
145 °C - closed cup