128090
3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde
ReagentPlus®, 99%
Synonyme(s) :
Ethylvanillin, NSC 1803, NSC 67240
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
99%
Pf
74-77 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[H]C(=O)c1ccc(O)c(OCC)c1
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-9-5-7(6-10)3-4-8(9)11/h3-6,11H,2H2,1H3
Clé InChI
CBOQJANXLMLOSS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
293.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
145 °C - closed cup