Documents
8.20959
Sigma-Aldrich
Tetraethylene glycol dimethyl ether
for synthesis
Synonyme(s) :
Tetraethylene glycol dimethyl ether, Dimethyl tetraglycol, Bis[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]ether
About This Item
Formule linéaire :
CH3O(CH2CH2O)4CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
Numéro de classement CE :
205-594-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.01 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
195 °C (DIN 51794)
Puissance
3850 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
0.8 % (v/v)
kinematic viscosity
4.1 cSt(20 °C)
Point d'ébullition
272-277 °C/1013 hPa
Pf
-30 °C
Température de transition
flash point 141 °C
Densité
1.01 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C10H22O5/c1-11-3-5-13-7-9-15-10-8-14-6-4-12-2/h3-10H2,1-2H3
Clé InChI
ZUHZGEOKBKGPSW-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.010 - 1.012
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
276.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
136 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)