933961
1,1,2,2-Tetrafluoroethyl 2,2,3,3-tetrafluoropropylether
≥99%, <=10 ppm acid, battery grade
Synonyme(s) :
1,1,2,2-Tetrafluoro-3-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)propane, HFE-458, TTE
About This Item
Produits recommandés
Qualité
battery grade
Niveau de qualité
Description
Application: Battery manufacturing
Pureté
≥99%
Forme
liquid
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impuretés
≤10 ppm Acid
≤100 ppm Non-volatile residue
≤750 ppm H2O
Point d'ébullition
92 °C
Densité
1.54 g/mL
Application(s)
battery manufacturing
Autre catégorie plus écologique
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
80.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
27 °C - closed cup