8.20916
Ethyl nonanoate
for synthesis
Synonyme(s) :
Ethyl nonanoate, Nonanoic acid ethyl ester, Ethyl pelargonate, Pelargonic acid ethyl ester
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0% (GC)
Forme
liquid
Pf
-44 °C
Température de transition
flash point 93 °C
Densité
0.86 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C11H22O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11(12)13-4-2/h3-10H2,1-2H3
Clé InChI
BYEVBITUADOIGY-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.865 - 0.866
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
201.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
94 °C - closed cup