Key Documents
8.20869
Sigma-Aldrich
2-Naphthyl phenyl ketone
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Naphthyl phenyl ketone, Phenyl 2-naphthyl ketone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H12O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.28
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
211-410-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Point d'ébullition
398 °C
Pf
80-82 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C17H12O/c18-17(14-7-2-1-3-8-14)16-11-10-13-6-4-5-9-15(13)12-16/h1-12H
Clé InChI
SJNXJRVDSTZUFB-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 78 °C
Melting range (upper value): ≤ 82 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable