Documents
8.20788
Sigma-Aldrich
4-Methylcyclohexanone
for synthesis
Synonyme(s) :
4-Methylcyclohexanone, Tetrahydro-p-cresol
About This Item
Formule linéaire :
4-(CH3)C6H9(=O)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
209-665-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
20 hPa ( 65 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Puissance
800 mg/kg LD50, oral (Rat)
Point d'ébullition
169-171 °C/1013 hPa
Pf
-41 °C
Température de transition
flash point 48 °C
Densité
0.92 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C7H12O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h6H,2-5H2,1H3
Clé InChI
VGVHNLRUAMRIEW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.915 - 0.917
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
118.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
48 °C - closed cup