Key Documents
8.19007
Sigma-Aldrich
TOLUENE-4-SULFONIC ACID
65% SOLUTION IN WATER) FOR SYNTHESIS
About This Item
Code UNSPSC :
12352107
Niveau de qualité
Température de stockage
10-30°C
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1