Principaux documents
8.18889
Sigma-Aldrich
Hexamethyldisilane
for synthesis
Synonyme(s) :
Hexamethyldisilane
10 ML
59,90 €
50 ML
134,00 €
59,90 €
Date d'expédition estimée le30 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 ML
59,90 €
50 ML
134,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3SiSi(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Numéro de classement CE :
215-911-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
59,90 €
Date d'expédition estimée le30 mai 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Puissance
2160 mg/kg LD50, oral (Rat)
2160 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Pf
13-15 °C
Température de transition
flash point -6 °C
Densité
0.73 g/cm3 at 20 °C
Chaîne SMILES 
[Si]([Si](C)(C)C)(C)(C)C
InChI
1S/C6H18Si2/c1-7(2,3)8(4,5)6/h1-6H3
Clé InChI
NEXSMEBSBIABKL-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.726 - 0.728
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
21.2 °F
Point d'éclair (°C)
-6 °C