Principaux documents
8.11731
Sigma-Aldrich
Crown ether/Dibenzo-18-crown-6
for synthesis
Synonyme(s) :
Crown ether/Dibenzo-18-crown-6, Dibenzo-18-crown-6, 1,4,7,14,17,20-Hexaoxa[7.7]orthocyclophane
5 G
47,20 €
50 G
196,00 €
47,20 €
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
47,20 €
50 G
196,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H24O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
360.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
238-041-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
47,20 €
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
powder
Puissance
2600 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pf
158-161 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O1CCOc2c(cccc2)OCCOCCOc3c(cccc3)OCC1
InChI
1S/C20H24O6/c1-2-6-18-17(5-1)23-13-9-21-11-15-25-19-7-3-4-8-20(19)26-16-12-22-10-14-24-18/h1-8H,9-16H2
Clé InChI
YSSSPARMOAYJTE-UHFFFAOYSA-N
Application
Crown ether/Dibenzo-18-crown-6 for synthesis. CAS 14187-32-7, molar mass 360.41 g/mol.
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 158 °C
Melting range (upper value): ≤ 163 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable