Principaux documents
8.06215
Sigma-Aldrich
1,4-Naphthoquinone
for synthesis
Synonyme(s) :
1,4-Naphthoquinone, 1,4-Naphthalenedione, 1,4-Dihydro-1,4-diketonaphthalene
5 G
30,10 €
250 G
79,40 €
25 KG
3 290,00 €
30,10 €
0 en stock.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
30,10 €
250 G
79,40 €
25 KG
3 290,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H6O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
204-977-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
30,10 €
0 en stock.
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
<1 hPa ( 50 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
solid
Puissance
190 mg/kg LD50, oral (Rat)
202 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
6.1 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Pf
120-125 °C (sublimed)
Température de transition
flash point 141 °C
Solubilité
0.09 g/L
Densité
1.42 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O=C1c2c(cccc2)C(=O)C=C1
InChI
1S/C10H6O2/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H
Clé InChI
FRASJONUBLZVQX-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 97 %
Melting point (dried substance): 121 - 126 °C
Loss on drying (70 °C): ≤ 6 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
CorrosionSkull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
285.8 °F
Point d'éclair (°C)
141 °C