Principaux documents
8.06179
Sigma-Aldrich
4-Methylbenzaldehyde
for synthesis
Synonyme(s) :
4-Methylbenzaldehyde, p-Tolualdehyde, p-Toluylaldehyde
About This Item
Formule linéaire :
4-(CH3)C6H4CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
120.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352114
Numéro de classement CE :
203-246-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pression de vapeur
0.33 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (GC)
Température d'inflammation spontanée
395 °C (DIN 51794)
Puissance
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
0.9-5.6 % (v/v)
pb
204 °C/1013 hPa
Pf
-6 °C
Température de transition
flash point 71.5 °C (DIN 51758)
Densité
1.02 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O=Cc1ccc(cc1)C
InChI
1S/C8H8O/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h2-6H,1H3
Clé InChI
FXLOVSHXALFLKQ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.016 - 1.018
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
161.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
72 °C - closed cup