Principaux documents
8.01221
Sigma-Aldrich
Ammonium sulfite
(35% solution in water) for synthesis
1 L
30,50 €
2.5 L
64,60 €
25 L
368,00 €
200 L
950,00 €
30,50 €
Date d'expédition estimée le15 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 L
30,50 €
2.5 L
64,60 €
25 L
368,00 €
200 L
950,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352301
Nomenclature NACRES :
NA.22
30,50 €
Date d'expédition estimée le15 mai 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
liquid
pH
7.5-7.6 (20 °C in H2O)
Pf
4-8 °C
Densité
1.19 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Remarque sur l'analyse
Assay (iodometric): 37.0 - 40.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.195 - 1.205
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)