605211
Thrombin Substrate III, Fluorogenic
Sensitive fluorogenic substrate for the quantitative determination of thrombin.
Synonyme(s) :
Thrombin Substrate III, Fluorogenic, Benzoyl-FVR-AMC
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
lyophilized
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL
Fluorescence
λex 360-380 nm
λem 440-460 nm
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Avertissement
Séquence
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Lottenberg, R., et al. 1981. Methods Enzymol. 80, 341.
Svendsen, L., et al. 1972. Folia Haematol.98, 446.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable