6.18568
Pentane-1-sulphonic Acid Sodium Salt Monohydrate
Synonyme(s) :
1-Pentanesulfonic Acid, Sodium Salt, Monohydrate
About This Item
Produits recommandés
Chaîne SMILES
[S](=O)(=O)([O-])CCCCC
InChI
1S/C5H12O3S/c1-2-3-4-5-9(6,7)8/h2-5H2,1H3,(H,6,7,8)/p-1
Clé InChI
RJQRCOMHVBLQIH-UHFFFAOYSA-M
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable