584223
Tetrahydrouridine
≥90% (TLC), liquid, Cytidine deaminase inhibitor, Calbiochem®
Synonyme(s) :
InSolution Tetrahydrouridine, THU, H4U, 1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-4-hydroxytetrahydropyrimidin-2(1H)-one, dihydrate
About This Item
Produits recommandés
product name
Tetrahydrouridine, InSolution, ≥90%, competitive inhibitor of cytidine deaminase
Niveau de qualité
Pureté
≥90% (TLC)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Chaîne SMILES
OC1CCN([C@H]2[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(N1)=O
InChI
1S/C9H16N2O6/c12-3-4-6(14)7(15)8(17-4)11-2-1-5(13)10-9(11)16/h4-8,12-15H,1-3H2,(H,10,16)/t4-,5?,6-,7-,8-/m1/s1
Clé InChI
UCKYOOZPSJFJIZ-XVKVHKPRSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
cytidine deaminase
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Bouffard, D.Y., et al. 1993. Biochem Pharmacol.45, 1857.
Laliberte, J., et al. 1992. Cancer Chemotherap. Pharmacol.30, 7.
Riva, C., et al. 1992. Chemotherapy38, 358.
Yusa, K., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 16848.
Hanze, A.R. 1967. J. Am. Chem. Soc.89, 6720.
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable