Principaux documents
566328
Sigma-Aldrich
HDAC Activity Assay Kit
About This Item
Code UNSPSC :
41116158
Nomenclature NACRES :
NA.84
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Pictogrammes
Health hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3