565794
β-Secretase Inhibitor IV
InSolution, ≥95%
Synonyme(s) :
InSolution β-Secretase Inhibitor IV, N-(1 S, 2 R)-1-Benzyl-3-(cyclopropylamino)-2-hydroxypropyl)-5-(methyl(methylsulfonyl)amino-Nʹ-((1 R)-1-phenylethyl)isophthalamide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Chaîne SMILES
O=C(C1=CC(C(N[C@@H](CC2=CC=CC=C2)[C@H](O)CNC3CC3)=O)=CC(N(S(C)(=O)=O)C)=C1)N[C@H](C)C4=CC=CC=C4
InChI
1S/C31H38N4O5S/c1-21(23-12-8-5-9-13-23)33-30(37)24-17-25(19-27(18-24)35(2)41(3,39)40)31(38)34-28(16-22-10-6-4-7-11-22)29(36)20-32-26-14-15-26/h4-13,17-19,21,26,28-29,32,36H,14-16,20H2,1-3H3,(H,33,37)(H,34,38)/t21-,28+,29-/m1/s1
Clé InChI
VPNIQGRFZCTBEZ-SPTGULJVSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
β-Secretase
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup - (refers to pure substance)
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup - (refers to pure substance)