493800
PARP Inhibitor VI, NU1025
The PARP Inhibitor VI, NU1025, also referenced under CAS 90417-38-2, controls the biological activity of PARP. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Synonyme(s) :
PARP Inhibitor VI, NU1025, 8-Hydroxy-2-methylquinazoline-4-one
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 25 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C9H8N2O2/c1-5-10-8-6(9(13)11-5)3-2-4-7(8)12/h2-4,12H,1H3,(H,10,11,13)
Clé InChI
YJDAOHJWLUNFLX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
PARP
Conditionnement
Avertissement
Notes préparatoires
Reconstitution
Autres remarques
Boulton, S., et al. 1999. Carcinogenesis20, 199.
Bowman, K.J., et al. 1998. Br. J. Cancer 78, 1269.
Griffin, R.J., et al. 1998. J. Med. Chem. 41, 5247.
Griffin, R.J., et al. 1996. Pharm. Sci. 2, 43.
Boulton, S., et al. 1995. Br. J. Cancer 72, 849.
Griffin, R.J., et al. 1995. Anticancer Drug Res. 10, 507.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3